Läs mer
R&D Systems™ Human LAP (TGF-beta 1) DuoSet ELISA
Kvantitet:
5 tallrikar
Beskrivning
The Human LAP (TGF-beta 1) DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LAP (TGF-beta 1).
Specifikationer
Specifikationer
| Detekterbara analyter | LAP (TGF-beta 1) |
| Analysera | ELISA Development Kit |
| Konjugera | Biotin |
| Korsreaktivitet | < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Immunoassay Kit Format | 96-well microplate (sold separately) |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7040 |
| Värd art | Human |
| Mätområde | 62.5-4,000pg/mL |
| Kvantitet | 5 tallrikar |
| Visa mer |