Läs mer
inplusDESIGN Ampoule Opener
Produktkod. 16641792
Encompass_Preferred
För användning med (utrustning):
1 ml ampuller som öppnas
2 ml ampuller som öppnas
20 ml ampuller som öppnas
5 ml ampuller som öppnas
Produktkod. 16641792
Brand: inplusDESIGN PZN11668586
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
inplusDESIGN Ampoule Opener for extremely easy and fast opening of glass ampoules. As easy as pressing a button, without contact to the ampoule which minimizes any risk of injury.
  • The Intelligent Ampoule Opener stands for a unique, playful principle
  • The ampoule is not being touched when opening, but opened comfortably, easily, and safely
  • Extremely high comfort: Opening of glass ampoules as easy as pressing a button
  • Full safety: Full protection against any injuries as the ampoule is not even touched when opened
  • Trust: Eliminates natural fear of holding and breaking glass
  • Fun - Which is absolutely unique: The Intelligent Ampoule Opener is very enjoyable and even encourages users to open ampoules, which they confirm again and again
  • Sterilizability: Designed for multiple uses. Autoclaving or treatment with ethylene oxide is recommended for any sterilization of the ampoule openers that may be necessary. Autoclaving at maximum temperature of 121°C ensures that the mechanical properties are maintained for a maximum of 20 cycles
Specifikationer
Färg Dark Blue
Produkttyp Ampule Opener
Mått (L x B x H) 29 x 35 x 104 mm
Material Polypropylene
För användning med 20 mL Break-Open Ampoules According to DIN ISO Norm 9187
För användning med (utrustning) 20 ml ampuller som öppnas
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.