Läs mer
Duran™ Stopcocks
Brand:  Duran™ 286220604
5271.40 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkod. 15941561
  • 5525.00 SEK / Paket med 50
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-09-2025
Produkttitel
Duran™ Stopcocks > Bore Size: 4mm; Size: NS 14.5