Läs mer
Invitrogen™ Human Estradiol E2 ELISA Utrustning
Produktkod. 18466798
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. 18466798
Brand: Invitrogen™ KAQ0622
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Estradiol E2 Human ELISA Utrustning
Estradiol (17 beta-estradiol) is a sex hormone. Estradiol is the predominant sex hormone present in females. It is also present in males, being produced as an active metabolic product of testosterone. It represents the major estrogen in humans. Estradiol has not only a critical impact on reproductive and sexual functioning, but also affects other organs including the bones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 25-2000 pg/mL
Analyskänslighet 10.6 pg/mL
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Hormones & Receptors
Provtyp Plasma, Serum
Målarter Human
För användning med (utrustning) Absorbance Microplate Reader
Gene Alias 17-Beta-Estradiol; 17-beta-HSD17-Beta-Estradiol; 17-beta-HSD;
Interassay CV 8.9%
Intraassay CV 11%
Kit Innehåll Pre-coated 96 well strip-well plate, Standard, Controls, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Frakt skick Wet Ice
Förvaringskrav 2-8°C
Mål Estradiol
Testtid 1 hr 20 min
Total analystid 2 hr