Läs mer
Tocris Bioscience™ XAC
Beskrivning
Adenosine receptor antagonist (IC50 values are 1.8 and 114 nM at A1 and A2 receptors respectively). Attenuates adenosine-induced vasodilation and exhibits proconvulsant activity in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XAC |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 464.95 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.41 |