Läs mer
uvex xact-fit multi XL hörselskydd öronproppar, grå/transparent, SNR 26 dB, Mini-box
Handla allt Uvex ProdukterBeskrivning
- Dessa innovativa hörselskyddsöronproppar passar människans öra perfekt.
- Den innovativa designen uvex av xact-fit är perfekt anpassad till hörselgångens anatomi.
- Detta minskar märkbart trycket på hörselgången – även när det bärs under längre perioder.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Par per paket | 50 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Pluggform | Oval |
| Produkttyp | Öronproppar med sladd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Metalldetekterbar | Nej |
| Dielektrisk | Nej |