Läs mer
uvex xact-fit XL hörselskyddsöronproppar, blå, SNR 26 dB, transparent förpackning
Product Code. 31903179 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Par per paket:
50
Product Code. Par per paket
31903179 50
1 options
Product Code. 31903179 Supplier uvex Supplier No. 2224031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1507.25 SEK / Paket med 1
    Save 197.75 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ovala återanvändbara hörselskyddsöronproppar.
  • Dessa innovativa hörselskyddsöronproppar passar människans öra perfekt.
  • Den innovativa designen uvex av xact-fit är perfekt anpassad till hörselgångens anatomi.
  • Detta minskar märkbart trycket på hörselgången – även när det bärs under längre perioder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Storlek X-large
Par per paket 50
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med sladd Med sladd
Pluggform Konturerat-T
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Dielektrisk Nej