Läs mer
Tocris Bioscience™ Xamoterol hemifumarate
Beskrivning
β1-adrenoceptor-selective partial agonist (pA2 values are 7.4 - 7.8 and 5.2 - 6.2 at β1- and β2-adrenoceptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xamoterol hemifumarate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 397.43 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 794.856 |