Läs mer
Xamoterol Hemifumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xamoterol Hemifumarate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C16H25N3O5.C4H4O4/c2*20-13-1-3-15(4-2-13)24-12-14(21)11-17-5-6-18-16(22)19-7-9-23-10-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-4,14,17,20-21H,5-12H2,(H,18,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Formel vikt | 794.3698 |