Läs mer
Xanomeline oxalate, MedChemExpress
Beskrivning
Xanomeline oxalate (LY246708 oxalate) is a potent and selective muscarinic receptor agonist (SMRA) and stimulates phosphoinositide hydrolysis in vivo. Xanomeline oxalate can be used for the research of Alzheimer’s disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanomeline oxalate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141064-23-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H25N3O5S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | LY246708 oxalate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |