Läs mer
Xanthan Gum, (Praktisk betyg), MP Biomedicals
Produktkod. 11472781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472781 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11472781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0296002180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.27 SEK
    642.64 SEK / 100g
    Save 59.63 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna hydrofila kolloid framställs genom fermentering av dextros med Xanthomonas campestris
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthan Gum
CAS 11138-66-2
Molekylformel C8H14Cl2N2O2
Kvantitet 100 g
Synonym 2-2,4-diaminophenoxy ethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hcl, unii-z5y843j6kq, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol 2hcl, 2-2,4-diaminophenoxy ethanol hydrochloride, ethanol, 2-2,4-diaminophenoxy-, hydrochloride 1:2, 4-2-hydroxyethoxy-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 2,4-diaminophenoxyethanol hydrochloride
InChI-nyckel VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)N)OCCO.Cl.Cl
IUPAC-namn 2-(2,4-diaminofenoxi)etanol;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 241.112
PubChem CID 47932
Kvalitet Praktisk