Läs mer
Xanthene-9-carboxamide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11458946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458946 25 g 25g
11438946 1 g 1g
11448946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17077.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5813-90-1
Molekylformel C14H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 225.247
MDL-nummer MFCD00173894
InChI-nyckel WEDLKOCAEPRSPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthene-9-carboxamide, 9-xanthene carbamide, xanthene-9-carboxylic acid amide, 9h-xanthene-9-carboxylic acid amide, xanthene carboxamide, 9-xanthencarboxamide, 9-xanthenecarboxamide, acmc-20aj9l, maybridge4_000665
PubChem CID 725576
IUPAC-namn 9H-xanthene-9-carboxamide
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthene-9-carboxamide
Smältpunkt 244°C to 246°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225.25
Procent renhet 98%