Läs mer
Xanten-9-karboxamid, TRC
Produktkod. 30453769
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453769 500 mg
30453783 100 mg
30451652 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453769 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX744003500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5813-90-1
Molekylformel C14H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 225.24
IUPAC-namn 9H-xanthen-9-karboxamid
LEDER NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthene-9-carboxamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO2/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H2,15,16)
Formel vikt 225.079