Läs mer
Xanthene-9-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11388395
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388395 5 g 5g
11398395 25 g 25g
11308405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10384.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 82-07-5 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
Transesterifiering av etylestern av kommersiellt tillgänglig xanten-9-karboxylsyra ger 3-kinuklidinylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Transesterifiering av etylestern av kommersiellt tillgänglig xanten
-9-karboxylsyra ger 3-kinuklidinylester.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82-07-5
Molekylformel C14H10O3
Molekylvikt (g/mol) 226.231
MDL-nummer MFCD00005059
InChI-nyckel VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthene-9-carboxylic acid, xanthanoic acid, xanthenecarboxylic acid, 9-xanthenecarboxylic acid, unii-63a81f6a8v, xanthene-9-carboxylicacid, pubchem17697, maybridge1_006340, 9-xanthenylcarboxylic acid, chembl520
PubChem CID 65736
IUPAC-namn 9H-xanten-9-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthene-9-carboxylic acid
Smältpunkt ∽217°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 174414
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 226.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.