Läs mer
Xanten-9-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30455498
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30455498 5 g
1 options
Produktkod. 30455498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX4999005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthanoic Acid
CAS 82-07-5
Molekylformel C14 H10 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Xanthene-9-carboxylic acid (6CI,7CI,8CI), 9-Carboxyxanthene, 9H-Xanthen-9-carboxylic acid, NSC 66208, Xanthanoic acid, Xanthenecarboxylic acid, Xanthine-9-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
LEDER OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-namn 9H-xanten-9-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Formel vikt 226.063