Läs mer
Xanthin, 99 %
Produktkod. 11498933
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498933 100 g 100g
11488933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11077.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69-89-6 | C5H4N4O2 | 152,113 g/mol
Xantin- och xantinoxidassystem kan användas för att producera superoxidradikaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Xantin- och xantinoxidassystem kan användas för att producera superoxidradikaler.
Löslighet
Lösligt i vatten (0,067 g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-89-6
Molekylformel C5H4N4O2
Molekylvikt (g/mol) 152.113
MDL-nummer MFCD00078453
InChI-nyckel LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
PubChem CID 1188
ChEBI CHEBI:17712
IUPAC-namn 3,7-dihydropurin-2,6-dion
LEDER C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthine
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 8733
Merck Index 14,10059
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,067 g/L).
Formel vikt 152.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.