Läs mer
Xanthine monosodium salt monohydrate, ≥96% (dry basis)
Produktkod. p-7082759 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
Produktkod. 15875198
Brand: Thermo Scientific J23465.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1196-43-6 | C5H3N4NaO2 | 174.095 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1196-43-6
Molekylformel C5H3N4NaO2
Molekylvikt (g/mol) 174.095
MDL-nummer MFCD00069669
InChI-nyckel HKDXLLDCXWUUKY-UHFFFAOYSA-M
Synonym xanthine sodium salt, xanthine, sodium salt, xanthate de sodium french, 1 h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-, sodium salt, 3,7-dihydro-1 h-purine-2,6-dione sodium salt, 3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, sodium salt, xanthate de sodium, 1h-purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-, sodium salt 1:?, potassium 2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olate, sodium 2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olate
PubChem CID 23668765
IUPAC-namn sodium;2-oxo-3,7-dihydropurin-6-olate
LEDER C1=NC2=C(N1)C(=NC(=O)N2)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthine Monosodium Salt Monohydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent Dry basis
Formel vikt 192.11
Procent renhet ≥96%
Förpackning Plastic bottle
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.