Läs mer
Xanthine Oxidase Antibody [Alexa Fluor« 350], R&D Systems™
Produktkod. 30498431 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30498431 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30498431 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335302AF350
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Xanthine Oxidase Polyclonal antibody specifically detects Xanthine Oxidase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Xanthine Oxidase
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 1.17.1.4, EC 1.7.2.2, xanthene dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, xanthine dehydrogenase/oxidase, xanthine oxidase, xanthine oxidoreductase, XDHA, XO, XOR
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 985-1084 of human Xanthine Oxidase (XDH) (NP_000370.2).,, Sequence:, CIIPTKFGISFTVPFLNQAGALLHVYTDGSVLLTHGGTEMGQGLHTKMVQVASRALKIPTSKIYISETSTNTVPNTSPTAASVSADLNGQAVYAACQTILK
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7498
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus