Läs mer
Xanthin, TRC
Produktkod. 30452490
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452490 1 g
1 options
Produktkod. 30452490 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX4999501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthine
CAS 69-89-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5 H4 N4 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1H-Purine-2,6-dione','3,9-dihydro-, 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro- (9CI), Xanthine (8CI), 1H,3H,7H-Xanthine, 1H,3H,9H-Xanthine, 1H-Purine-2,6-diol, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurine, 2,6-Dioxopurine, 3,9-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydropurine-2,6-dione, 9H-Purine-2,6(1H,3H)-dione, Isoxanthine, NSC 14664, Pseudoxanthine, Purine-2,6(1H,3H)-dione, Xan, Xanthic oxide, Xanthin
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
LEDER O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
IUPAC-namn 3,7-dihydropurin-2,6-diaon
Molekylvikt (g/mol) 152.11
Formel vikt 152.0334