Läs mer
Xanthinol Nicotinate, LoGiCal
Beskrivning
Xanthinol Nicotinate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanthinol Nicotinate |
| CAS | 437-74-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Xanthinol Nicotinate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H21 N5 O4 . C6 H5 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid, compd. with 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione (1:1), Nicotinic acid, compd. with 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]theophylline (1:1) (8 CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, nicotinate (6 CI), 1 H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-1,3-dimethyl-, mono-3-pyridinecarboxylate (salt) (9 CI), Theophylline, 7-[2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, mononicotinate (salt) (8 CI), SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A, SK 331 A |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H21N5O4.C6H5NO2/c1-15(4-5-19)6-9(20)7-18-8-14-11-10(18)12(21)17(3)13(22)16(11)2;8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h8-9,19-20 H,4-7H2,1-3H3;1-4 H,(H,8,9) |
| LEDER | CN(CCO)CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12.OC(=O)c3cccnc3 |
| IUPAC-namn | 7-[2-hydroxy-3-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]propyl]-1,3-dimethylpurine-2,6-dione;pyridine-3-carboxylic acid |
| Visa mer |