Läs mer
MedChemExpress Xanthohumol
Produktkod. 16413916
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16413916 25 mg
1 options
Produktkod. 16413916 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN1067
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Xanthohumol is one of the principal flavonoids isolated from hops, the inhibitor of diacylglycerol acetyltransferase (DGAT), COX-1 and COX-2, and shows anti-cancer and anti-angiogenic activities. Xanthohumol also has antiviral activity against bovine viral diarrhea virus (BVDV), rhinovirus, HSV-1, HSV-2 and cytomegalovirus (CMV).
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 354.4 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 6754-58-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.6%
Löslighet DMSO : 83.33 mg/mL (235.13 mM∣Need ultrasonic)
Mål COX∣Acyltransferase∣Apoptosis∣HSV∣CMV∣Influenza Virus