Läs mer
Xanthon, 99 %
Produktkod. p-7022175
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402567 25 g 25g
11412567 100 g 100g
11422567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14812.14
CAS: 90-47-1 | C13H8O2 | 196,205 g/mol
Xanton används främst som syresatta polycykliska aromatiska föreningar och som ett vasorelaxant. Det kan användas som ett fluorescerande medel, såväl som en mellanprodukt i organisk syntes och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Xanton används främst som syresatta polycykliska aromatiska föreningar och som ett vasorelaxant. Det kan användas som ett fluorescerande medel, såväl som en mellanprodukt i organisk syntes och kemisk forskning.
Löslighet Det är lösligt i vatten (
delvis), kloroform, varm toluen, eter (något) och varm alkohol.
Noter
Stabil under normala förhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-47-1
Molekylformel C13H8O2
Molekylvikt (g/mol) 196.205
MDL-nummer MFCD00005060
InChI-nyckel JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone
PubChem CID 7020
ChEBI CHEBI:37647
IUPAC-namn xanten-9-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthone
Smältpunkt 174 °C till 178 °C
Kokpunkt 350 °C till 351 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 140443
Merck Index 14,10062
Löslighetsinformation Den är delvis löslig i vatten, kloroform, het toluen, eter (lite) och het alkohol.
Formel vikt 196.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.