Läs mer
Xanthon, 99 %
Beskrivning
Xanton används främst som syresatta polycykliska aromatiska föreningar och som ett vasorelaxant. Det kan användas som ett fluorescerande medel, såväl som en mellanprodukt i organisk syntes och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Xanton används främst som syresatta polycykliska aromatiska föreningar och som ett vasorelaxant. Det kan användas som ett fluorescerande medel, såväl som en mellanprodukt i organisk syntes och kemisk forskning.
Löslighet Det är lösligt i vatten (
delvis), kloroform, varm toluen, eter (något) och varm alkohol.
Noter
Stabil under normala förhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanthone |
| Smältpunkt | 174 °C till 178 °C |
| Kokpunkt | 350 °C till 351 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 140443 |
| Merck Index | 14,10062 |
| Löslighetsinformation | Den är delvis löslig i vatten, kloroform, het toluen, eter (lite) och het alkohol. |
| Formel vikt | 196.21 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.