Läs mer
Xanthone, Mikromol™
Produktkod. 17980696
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980696 250 mg
17922796 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17980696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1450.020250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Xanthone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthone
CAS 90-47-1
Analyt- eller komponentnamn Xanthone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone, Dibenzo-gamma-pyrone
InChI formel InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
LEDER O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-namn xanthen-9-one
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196,0524 g/mol