Läs mer
Xanthone, TRC
Produktkod. 30454861
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454861 1 g
30450359 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30454861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX5001001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-47-1
Molekylformel C13 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Synonym Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Dibenzo-γ-pyrone, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone
IUPAC-namn xanthen-9-one
LEDER O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthone
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Formel vikt 196.0524