Läs mer
Xanthopterin Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanthopterin Hydrate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N5O2.H2O/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)9-2(12)1-8-4;/h1H,(H,9,12)(H3,7,8,10,11,13);1H2 |
| Formel vikt | 197.0549 |