missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Xanthorrhizol (Technical grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanthorrhizol |
| CAS | 30199-26-9 |
| Molekylformel | C15 H22 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)6-5-7-12(3)14-9-8-13(4)15(16)10-14/h6,8-10,12,16H,5,7H2,1-4H3/t12-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC=C(C)C)c1ccc(C)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.33 |
| Formel vikt | 218.1671 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?