Läs mer
Xanthosine-13C5, TRC
Produktkod. 30456087
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456087 10 mg
30451079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX74210210MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146-80-5
Molekylformel C10 H12 N4 O6
Molekylvikt (g/mol) 284.23
Synonym 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione, 2,3-Dihydro-2-oxoinosine
IUPAC-namn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]purine-2,6-diol
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(O)nc(O)nc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthosine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O6/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formel vikt 284.0757