Läs mer
MedChemExpress Xanthosine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 284.23 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 95.0% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (117.26 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 146-80-5 |