Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Xantosindihydrat, 99 %
Produktkod. 15636804 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15636804 1 g 1g
15646804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15636804 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 207630010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
CAS: 5968-90-1 | C10H12N4O6·2H2O | 320,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5968-90-1
Molekylformel C10H12N4O6·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 320.26
InChI-nyckel AQQAMLPKPXTPOL-GWTDSMLYSA-N
Synonym xanthosine dihydrate, unii-1u62i480sp, 9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purine-2,6-diol dihydrate, xanthosine, dihydrate, xanthosine dihydrate mi, xanthosine,dihydrate, 9-beta-d-ribofuranosyl xanthine dihydrate, 9-, a-d-ribofuranosylxanthine, xanthosine, dihydrate 8ci,9ci
PubChem CID 91886582
IUPAC-namn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-2,6-dion;hydrat
LEDER C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)NC(=O)NC2=O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthosine dihydrate
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,10065
Specifikt rotationsförhållande −53.00 (22.00°C c=8, 0.3N NaOH)
Specifik rotation -53
Formel vikt 320.26
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.