Läs mer
Xantosindihydrat, TRC
Produktkod. 17904275
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17904275 1 g
1 options
Produktkod. 17904275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX7421001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthosine Dihydrate
CAS 5968-90-1
Molekylformel C10 H12 N4 O6 . 2 H2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione Dihydrate, Xanthine Riboside Dihydrate;9-β-D-Ribofuranosylxanthine Dihydrate, NSC 18930 Dihydrate, Xanthine-9 β-D-Ribofuranoside Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
LEDER O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
IUPAC-namn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-2,6-dion; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 320.256
Formel vikt 320.0968