Läs mer
Xanthotoxol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanthotoxol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6O4/c12-8-2-1-6-5-7-3-4-14-10(7)9(13)11(6)15-8/h1-5,13H |
| Formel vikt | 202.0266 |