Läs mer
Xanthurenic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanthurenic acid 3,5,6,7-d4 |
| CAS | 1329611-28-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H4 H3 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3,5,6,7-Tetradeuterio-4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, Xanthurenic acid-d4, Xanthurenic acid 3,5,6,7-D4, 4,8-Dihydroxy-2-quinolinecarboxylic-3,5,6,7-d4 acid, 4,8-Dihydroxy-3,5,6,7-d4-quinaldic acid, 8-Hydroxykynurenic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(O)c2nc(C(=O)O)c([2H])c(O)c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 3,5,6,7-tetradeuterio-4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.19 |
| Visa mer |