Läs mer
Xanthurenic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16439376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439376 100 mg
1 options
Produktkod. 16439376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW014666
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthurenic acid
CAS 59-00-7
Färg Deep Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H7NO4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8.93 mg/mL (43.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(C1=NC2=C(O)C=CC=C2C(O)=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 205.17
Formel vikt 205.17
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism