Läs mer
Xanthydrol, 98+%
Produktkod. 11425553
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425553 25 g 25g
11415553 5 g 5g
11435553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425553 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13476.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198,221 g/mol
Användbar i tester för urea
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-46-0
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.221
MDL-nummer MFCD00005057
InChI-nyckel JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
PubChem CID 72861
IUPAC-namn 9H-xanten-9-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthydrol
Smältpunkt 122 °C till 126 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 10395
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 198.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.