Läs mer
Xanthydrol, TRC
Produktkod. 30455875
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455875 1 g
1 options
Produktkod. 30455875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX7436501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthydrol
CAS 90-46-0
Molekylformel C13 H10 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
LEDER OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-namn 9H-xanthen-9-ol
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0681