Läs mer
Xanthydrol, TRC
Produktkod. 30451246
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30451246 2.5 g 2.5g
30449388 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30451246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX7436502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xanthydrol
CAS 90-46-0
Molekylformel C13 H10 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
LEDER OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-namn 9H-xanthen-9-ol
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0681