Läs mer
XAV-939, MedChemExpress
Beskrivning
XAV-939 is a potent tankyrase inhibitor that targets Wnt/β-catenin signaling. XAV-939 stabilizes axin by inhibiting tankyrase 1 and tankyrase 2 (IC50s of 5 and 2 nM, respectively), thereby stimulating β-catenin degradation. XAV939 binds tightly to the catalytic (PARP) domains of TNKS1 and TNKS2 (Kds of 99 and 93 nM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XAV-939 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 284028-89-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H11F3N2OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (80.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C1C(CSCC2)=C2N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)N1 |
| Visa mer |