Läs mer
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/μ L)
Produktkod. 10880591 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1500 U
3 000 enheter
5 x 1 500 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
3000 enheter
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10880591 3 000 enheter 3000 enheter
10501041 1500 U 1500 enheter
10511041 5 x 1 500 enheter Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10880591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 SEK
    530.65 SEK / Paket med 3000
    Save 101.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klipp vid T^CTAGA-ställen med XbaI-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i Tangobuffert.
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet – sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Dammetyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Xba I
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 3 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning