Läs mer
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/μ L)
Produktkod. p-4522209 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1500 U
3 000 enheter
5 x 1 500 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
3000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10501041
Brand: Thermo Scientific™ ER0681
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid T^CTAGA-ställen med XbaI-restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i Tangobuffert.
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet – sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Kvantitet 1500 U
Produkttyp XbaI