Läs mer
Honeywell Safety Products™ XC Ersättningslins, genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- För användning i alla Pulsafe XC ram.
- Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s) vid mekaniskt arbete inklusive slipning, svarvning och fräsning.
- 9 basböjda linser med hög täckning.
- Total täckning för exceptionell perifer syn och komplett skydd.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG kategori PPE 2, kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer EC1144, EG-intygsnummer EC1144 |
| Linsbeläggning | Slagtålig, Reptålig |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (utrustning) | Några Pulsafe XC ram |
| För användning med (applikation) | Administration, Allmän användning och skydd mot stötar inklusive slipning, svarvning, fräsning. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |