Läs mer
Honeywell Safety Products™ XC Rx Insert Skyddsglasögon
:
Produkttyp: Skyddsglasögon
Beskrivning
- Rx Insert passar säkert bakom glasögonglaset.
- XC är certifierad för påverkan mot EN 166, FT: utmärkt stötskydd (partiklar i 45m/s) under extrema varma eller kalla arbetsförhållanden.
- XC erbjuder hög nivå av UV-filtreringsskydd: EN 166, 2C-1.2.
- Billigare än en Rx säkerhetsram.
- Minskar antalet glasögonstilar per planta.
- Designad för att passa ett brett utbud av receptbelagda linser.
- XC linsen skyddar Rx-linsen, vilket kraftigt minskar de höga kostnaderna för att byta ut Rx-objektivet.
- Justerbarhet och mjukt material finns inte på de flesta Rx-bågar.
- Mer attraktiva och mindre skrymmande än nuvarande glasögonglasögon.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE 2, EC-certifikatnummer EC1144, EG-intygsnummer EC1144 |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Rammaterial | Metalllegering (nickelfri plätering) |