Läs mer
Tocris Bioscience™ XCC
Beskrivning
Adenosine receptor antagonist (Ki values are 42, 68 and 1130 nM for A1, A2B and A2A receptors).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XCC |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 386.4 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.408 |