Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-833 (Xceed) Ergonomiska nitrilundersökningshandskar
Produktkod. 15249373
Change view
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 230
Paket med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15249373 8.5/9 Paket med 250
15259373 7.5/8 Paket med 250
15269373 6.5/7 Paket med 250
15279373 9.5/10 Paket med 230
15289373 5.5/6 Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15249373 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93833090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.90 SEK
    322.86 SEK / Paket med 250
    Save 181.04 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minskar handtrötthet som ofta förknippas med karpaltunnelsyndrom. Ansell™ MICROFLEX™ Ergonomiska nitrilundersökningshandskar är lätta och tunna, men ger ändå pålitlig hållbarhet och skydd.
  • Designad för att minska handtrötthet och hjälpa arbetare att bli mer produktiva samtidigt som de anstränger sig mindre
  • Bekväm och lätt
  • Avancerad egenutvecklad nitrilformulering ger en ökad taktil känslighet
  • Upp till 60 % starkare än ledande nitrilmärken och upp till 90 % starkare än ledande latexmärken
  • Erbjuder ett säkert skydd mot nålhål och andra kvalitetsproblem
  • Innehåller ingen naturlig gummilatex eller pulver för att skydda bärare från hudallergier, hudirritation och torrhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klass 1, EN455-1, EN455-2 och EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
AQL 0.65
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek 8.5/9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 93-833
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 250/Pk.
Draghållfasthet 14 till 33 MPa
Längd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) 107 mm