Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-833 (Xceed) Ergonomiska nitrilundersökningshandskar
Produktkod. 15289373
Change view
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 230
Paket med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15289373 5.5/6 Paket med 250
15249373 8.5/9 Paket med 250
15259373 7.5/8 Paket med 250
15269373 6.5/7 Paket med 250
15279373 9.5/10 Paket med 230
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15289373 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93833060
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Minskar handtrötthet som ofta förknippas med karpaltunnelsyndrom. Ansell™ MICROFLEX™ Ergonomiska nitrilundersökningshandskar är lätta och tunna, men ger ändå pålitlig hållbarhet och skydd.
  • Designad för att minska handtrötthet och hjälpa arbetare att bli mer produktiva samtidigt som de anstränger sig mindre
  • Bekväm och lätt
  • Avancerad egenutvecklad nitrilformulering ger en ökad taktil känslighet
  • Upp till 60 % starkare än ledande nitrilmärken och upp till 90 % starkare än ledande latexmärken
  • Erbjuder ett säkert skydd mot nålhål och andra kvalitetsproblem
  • Innehåller ingen naturlig gummilatex eller pulver för att skydda bärare från hudallergier, hudirritation och torrhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klass 1, EN455-1, EN455-2 och EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 0,0087 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0.22 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0055 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek 5.5/6
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,0087 tum
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 93-833
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 250/Pk.
Draghållfasthet 14 till 33 MPa
Längd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) 80 mm