Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-833 (Xceed) Ergonomiska nitrilundersökningshandskar
Produktkod. p-8002905
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 230
Paket med 250
Produktkod. 15249373
Brand: Ansell 93833090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minskar handtrötthet som ofta förknippas med karpaltunnelsyndrom. Ansell™ MICROFLEX™ Ergonomiska nitrilundersökningshandskar är lätta och tunna, men ger ändå pålitlig hållbarhet och skydd.
  • Designad för att minska handtrötthet och hjälpa arbetare att bli mer produktiva samtidigt som de anstränger sig mindre
  • Bekväm och lätt
  • Avancerad egenutvecklad nitrilformulering ger en ökad taktil känslighet
  • Upp till 60 % starkare än ledande nitrilmärken och upp till 90 % starkare än ledande latexmärken
  • Erbjuder ett säkert skydd mot nålhål och andra kvalitetsproblem
  • Innehåller ingen naturlig gummilatex eller pulver för att skydda bärare från hudallergier, hudirritation och torrhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klass 1, EN455-1, EN455-2 och EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industrial
AQL 0.65
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertip Textured
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 8.5/9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 93-833
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 250/Pk.
Draghållfasthet 14 till 33 MPa
Längd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) 107 mm