Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler-sprutor
Tillåter tillägg av interna standarder utan korskontaminering
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 2926210
1342.53 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Tillgänglig som kolv helt i metall eller PTFE-spets
Specifikationer
Metall (kolv) | |
23 G | |
0.63 mm | |
56 mm |
Autosampler spruta | |
0.11 mm | |
10 μl | |
Kon |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler-sprutor > Kolv helt av metall; 10 μL; 23 gauge; 0,63 mm OD x 0,11 mm ID; Konspets
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering