Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler-sprutor
Produktkod. 15279263
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,63 mm
0,71 mm
Material:
Metall (kolv)
PTFE (kolv)
PTFE-spets (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) yttre nål Material Förpackningsstorlek
15279263 50 μl 0,71 mm PTFE-spets (kolv) Varje
15249263 25μ L 0,63 mm PTFE (kolv) Varje
15259263 25μ L 0,71 mm PTFE-spets (kolv) Varje
15219263 10 μl 0,63 mm Metall (kolv) Varje
15229263 10 μl 0,71 mm Metall (kolv) Varje
15239263 10 μl 0,63 mm PTFE (kolv) Varje
15269263 50 μl 0,63 mm PTFE-spets (kolv) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15279263 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 2928430
Beräknad leverans: 25-11-2026
Tillåter tillägg av interna standarder utan korskontaminering
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Tillgänglig som kolv helt i metall eller PTFE-spets
Specifikationer
Material PTFE-spets (kolv)
Beskrivning Autosampler spruta
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.17 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,71 mm
Volym (metrisk) 50 μl
Nålpunktstil LC