Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT spruta för GC
Produktkod. 15229273
Change view
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
1 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,15 mm
0,32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Inre unitSize
15229273 250μ L 0,15 mm Varje
15269273 1 ml 0,32 mm Varje
15299263 100 μl 0,15 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15229273 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 2928610
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kunskapen och expertis som går till att tillverka en SGE sprutan ger enastående prestanda och överlägsen kvalitet.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
Specifikationer
Beskrivning CTC PAL-XT spruta
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (metrisk) Inre 0,15 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) För gaskromatografi, vätskehantering
Volym (metrisk) 250μ L
Nålpunktstil Kon