Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT spruta för GC
Produktkod. 15299263
Change view
Volym (metrisk):
100 μl
250μ L
1 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,15 mm
0,32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15299263 100 μl 0,15 mm Varje
15229273 250μ L 0,15 mm Varje
15269273 1 ml 0,32 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15299263 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 2928510
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kunskapen och expertis som går till att tillverka en SGE sprutan ger enastående prestanda och överlägsen kvalitet.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
Specifikationer
Beskrivning CTC PAL-XT spruta
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (metrisk) Inre 0,15 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) För gaskromatografi, vätskehantering
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 56 mm
Nålpunktstil Kon